missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Pompe manuelle pour bouteilles de 1 GAL 7X™
Description
Pompe blanche à main.
- Pompe manuelle pour bouteilles de 1 gallon 7X™
Spécifications
Spécifications
| Aspect | Blanc |
| Volume (impérial) | 3,78 L (1 gal) |