missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ FastRNA™ Pro Red Kit, tubes de 2 mL, 50 préparations

Catalog No. MP116035050
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 x 2 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité
MP116035050 50 x 2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. MP116035050 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 116035050

missing translation for 'validMainframeMsg'

Requires

FastPrep™ Instrument ou perturbateur alternatif à haute vitesse, microcentrifugeuse, pipettmen, RNase Erase™, recommandé : chloroforme, 100% d’éthanol, 75% d’éthanol, tubes de microcentrifuge sans RNase de 1,5 ou 2,0 mL, agarose, colorant de chargement en gel et marqueur de taille d’ARN

FastRNA™ Pro Red Kit est utilisé pour l’isolation totale d’ARN à partir de jusqu’à 109 cellules de levures et de champignons. Utilise la matrice de lyse C pour la lyse cellulaire. Pour utilisation avec l’instrument FastPrep-24™ ou FastPrep™ FP120.

  • Aperçu du produit : Le FastRNA™ Pro Red Kit est conçu pour isoler efficacement l’ARN total des levures et des champignons. À l’aide de l’instrument FastPrep-24™ OR FastPrep™ FP120, jusqu’à 109 cellules sont homogénéisées par la matrice de lysing C dans des tubes résistants aux impacts de 2 mL. L’ARN total est libéré dans la solution propriétaire et protectrice d’ARNpro™. Après extraction avec chloroforme et précipitation, l’ARN total est extrait.
  • Applications : FastRNA™ Pro Red Kit est utilisé pour isoler l’ARN total des levures et des champignons. L’ARN isolé convient à l’analyse RT-PCR et à d’autres applications en aval.
  • Type d’échantillon : spores, champignons, levures, algues
  • Volume d’échantillons : jusqu’à 500 mg par préparation

Specifications

Type d’échantillon Spores, Champignons, Levures
À utiliser avec (application) Analyse RT-PCR et autres applications en aval
Comprend RNApro™ Solution (1 bouteille de 55 mL), DEPC-H2O (1 bouteille de 15 mL), matrice de lysing C (tubes de 50 x 2 mL), protocole court, manuel d’utilisation, MSDS, certificat d’analyse
Nb de réactions 50 préparations
Type de produit FastRNA-24 Kits
Quantité 50 x 2 mL

Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont destinés uniquement à la recherche ou à la fabrication, et ne doivent pas être utilisés directement sur l’être humain.