missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Poudre enzymatique, soluble, enzymatique hydrolysée de caséine

Numéro de catalogue. ICN96013805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
454 g
5 lb.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN96013805 5 lb.
ICN96013801 454 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. ICN96013805 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0296013805

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Soluble; NZ Amine A; Peptone à partir de la caséine

L’enzymatique de l’hydrolysat de caséine est recommandé pour l’alimentation animale.

Spécifications

Type de produit Régime alimentaire animal
Composants Humidité 3,5%, Amino N/N total 50,3%, Chlorure 0,8%, Fer <50 ppm, Solubilité 25 g/L, Azote total 12,8%, Sodium 2,8%, Calcium 0,1%, pH (solution à 2%) 6,6, Ammoniac 0,9
Format Poudre
À utiliser avec (application) L’enzymatique d’hydrolysat de caséine est recommandée pour l’alimentation animale, également recommandée pour la production de milieux pour la croissance du phage de charon et d’autres phages lambda
Quantité 5 lb.
Conditions de stockage 15 °C à 30 °C