missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mouse Lgr5/GPR49 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™

Numéro de catalogue. FAB82401PL
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
FAB82401PL 25 μg
FAB82401PP 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. FAB82401PL Fournisseur Bio-Techne Code fournisseur FAB82401P025UG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Rat Monoclonal Antibody

Lgr5/GPR49 Monoclonal specifically detects Lgr5/GPR49 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.

Spécifications

Antigène Lgr5/GPR49
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 889901
Conjugué R-PE
Dilution Flow Cytometry 0.1 ug/10^6 cells
Formule Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
Numéro d’acquisition du gène Q9Z1P4
Alias du gène FEX, G protein-coupled receptor 49, GPR49, GPR49G-protein coupled receptor HG38, GPR67, G-protein coupled receptor 49, G-protein coupled receptor 67, GRP49, HG38, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5, MGC117008, orphan G protein-coupled receptor HG38
Espèces hôtes Rat
Immunogène Mouse Lgr5/GPR49 N-terminal peptide Ala21-Cys34 Accession # Q9Z1P4
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 25 μg
Statut réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
ID du gène (Entrez) 8549
Spécifications de test Detects mouse Lgr5/GPR49 in direct ELISAs. Stains mouse Lgr5 transfected cells but not irrelevant transfectants in Flow Cytometry.
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Type de produit Antibody
Isotype IgG2b
Gamme de produit R&D Systems
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats