missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Monométhyl Potassium Malonate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M214925G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M214925G 25 g
M2149250G 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M214925G Fournisseur TCI America Code fournisseur M214925G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 38330-80-2
Formule moléculaire C4H5KO4
Poids moléculaire (g/mol) 156.178
Numéro MDL MFCD00014021
Clé InChI WWTULTKUWBKVGV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, methyl potassium malonate, potassium methyl malonate, propanedioic acid, monomethyl ester, potassium salt, potassium monomethyl malonate, monomethyl malonate potassium salt, hydrogen methyl malonate potassium salt, monomethylpotassiummalonate, acmc-209vp4, ksc226a9d
PubChem CID 2724687
Nom de l’IUPAC potassium; 3-méthoxy-3-oxopropanoate
SOURIRES COC(=O)CC(=O)[O-].[K+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Monomethyl Potassium Malonate
Point de fusion 162 °C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de formule 156.18
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline