missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Adsorbant à tamisage moléculaire, tamis moléculaire matriciel 13X, maillage 60-80
Description
Ces matériaux cristallins possèdent des structures tridimensionnelles basées sur des polyèdres d’oxyde de silicium (SiO4) et d’oxyde d’aluminium (AlO4). Les polyèdres sont reliés par leurs coins pour former une structure ouverte avec des cavités internes dans lesquelles les molécules peuvent être piégées. Ces matériaux sont conçus pour que l’accès aux cavités internes se fasse par des pores de taille spécifique et uniforme.
Spécifications
Spécifications
| Granulométrie | Maillage 60/80 |
| Taille des pores | 13 Å |
| Emballage | Flacon |
| Quantité | 50 g |
| Densité | ˜0,65 g/mL (densité de chute libre) |