missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Adsorbant au tamis moléculaire, tamis moléculaire matriciel 13X, maillage 100-120

Numéro de catalogue. 111004364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111004364 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111004364 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 20307

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les tamis moléculaires sont des zéolites synthétiquement produites (minéraux aluminosilicates naturellement), caractérisées par des pores et cavités internes de dimensions extrêmement uniformes.

Ces matériaux cristallins possèdent des structures tridimensionnelles basées sur des polyèdres d’oxyde de silicium (SiO4) et d’oxyde d’aluminium (AlO4). Les polyèdres sont reliés par leurs coins pour former une structure ouverte avec des cavités internes dans lesquelles les molécules peuvent être piégées. Ces matériaux sont conçus pour que l’accès aux cavités internes se fasse par des pores de taille spécifique et uniforme.

Spécifications

Granulométrie Maillage 100/120
Taille des pores 13 Å
Emballage Flacon
Quantité 50 g
Densité ˜0,65 g/mL