missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Thapsigargin

Numéro de catalogue. T7458
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 x 50 μg
1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T7458 1 mg
T7459 20 x 50 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T7458 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T7458
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $244.00
    $200.08 / chaque

    Économisez $43.92

    18.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Promoteur tumoral

La Thapsigargin est un lactone sesquiterpène naturellement présent isolé de la plante ombellifère Thapsia garganica. Ce promoteur tumoral libère Ca2++ à partir des réserves intracellulaires en inhibant spécifiquement le réticulum endoplasmique Ca2++-ATPase. Elle n’affecte pas directement les Ca2++-ATPases de la membrane plasmique, la production d’Ins 1,4,5-P3 ni l’activité de la kinase C des protéines.

Analyse cellulaire, structure cellulaire, imagerie cellulaire, immunofluorescence (FI), coloration et détection par immunofluorescence, récepteurs

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Quantité 1 mg
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Type d’étiquette Non étiquetés
Formule moléculaire C34H50O12
Forme physique Solide
Type de produit Inhibiteur

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.