missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Texas 1,2-Dihexadecanoyl-sn-Glycero-3-Phosphoethanolamine, sel de triéthylammonium (TexasRed™ DHPE) Red™

Numéro de catalogue. T1395MP
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T1395MP 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. T1395MP Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur T1395MP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $374.00
    $306.68 / chaque

    Économisez $67.32

    18.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le phospholipide, Red™ Texas 1,2-dihexadécanoyl-sn-glycéro-3-phosphoéthanolamine, sel de triéthylammonium (TexasRed™ DHPE), est marqué sur le groupe tête avec le colorant texan Red™ fluorescent rouge vif.

The phospholipid, Texas Red™ 1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, triethylammonium salt (Texas Red™ DHPE) is labeled on the head group with the bright, red-fluorescent Texas Red™ dye (excitation/emission maxima ∼595/615 nm).

To make a concentrated stock solution from 1–2 mg/mL, dissolve in 100% ethanol. Sonication may be necessary to aid dispersion. Store frozen, desiccated and protected from light. The gradual accumulation of moisture from the atmosphere may promote aggregation of the reagent over time.

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Nom ou substance chimique Phospholipids
Quantité 1 mg
Poids moléculaire (g/mol) 1381.85
Forme physique Solide
Gamme de produit Texas Red
Excitation/Émission 583/601 nm

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.