Learn More
Invitrogen™ Tali™ Kit d’apoptose - Annexe V Alexa Fluor™ 488 & Propidium iodure
Description
Comprend
Conjugué d’annexe V – Alexa Fluor 488, solution de liaison d’annexine, solution d’iodure de propidium (PI)
Le kit TaliApoptosis permet d’identifier les cellules apoptotiques. Le kit colore les cellules apoptotiques avec de l’annexe V – Alexa Fluor™ 488 verte, colore les cellules nécrotiques avec du iodure de propidium rouge et de l’annexe V – Alexa Fluor 488 verte, et ne colore pas les cellules vivantes.
L’apoptose est un processus de mort cellulaire soigneusement régulé qui se produit comme une partie normale du développement. Une apoptose mal régulée est impliquée dans des états pathologiques, comme la maladie d’Alzheimer'et le cancer. L’apoptose se distingue de la nécrose par des changements morphologiques et biochimiques caractéristiques, incluant la compactation et la fragmentation de la chromatine nucléaire, le rétrécissement du cytoplasme et la perte de l’asymétrie membranaire.
Distinguer facilement l’apoptotique des cellules nécrotiques grâce à la coloration
bicolore. Dans les cellules vivantes normales, la phosphatidyl sérine (PS) se trouve à la surface cytoplasmique de la membrane cellulaire. Dans les cellules apoptotiques, cependant, la PS est translocée de la surface interne vers la surface externe de la membrane plasmique, l’exposant à l’environnement extracellulaire. L’anticoagulant humain Annexine V présente une forte affinité pour le PS. L’annexe V marquée avec un fluorophore tel que Alexa Fluor 488 peut être utilisée pour identifier les cellules apoptotiques en se liant au PS exposé.
Le kit TaliApoptose comprend une solution de propidium iodure (PI). Le PI est un colorant fluorogénique de liaison à l’ADN imperméable aux cellules, utilisé depuis des années pour identifier les cellules nécrotiques. Le PI est imperméable aux cellules vivantes, mais pénètre facilement dans les cellules mortes où il se lie aux acides nucléiques et devient fluorescent.
Après coloration d’une population cellulaire à l’aide du kit de test de taliApoptose avec Annexin V-Alexa Fluor 488 et Propidium Iodure, les cellules apoptotiques présentent une fluorescence verte, les cellules mortes affichent une fluorescence rouge et verte, et les cellules vivantes montrent peu ou pas de fluorescence.
Translocation de l’annexe V, apoptose, analyse cellulaire, comptage et viabilité cellulaire, comptage cellulaire, viabilité et cryopréservation, culture cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, cytométrie d’imagerie
Order Info
État d’expédition : Glace humide
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 1 kit |
| Format | Flacon |
| Type de produit | Trousse d’apoptose |
| Contenu et stockage | Tali™ - Annexe V Alexa Fluor™ : 488: Conserver 2 – 6 °C Tali™ - Propidium iodure : Stocker 2 – 6 °C Tali™ - Tampon de liaison Annexin V : Stocker 2 – 6 °C |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace humide |
| Gamme de produit | Tali |
| Conjugué | Alexa Fluor 488 |
| À utiliser avec (équipement) | Tali™ Cytomètre basé sur l’image |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.