missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Qtracker™ 655 Étiquettes vasculaires
Description
Comprend
200 μL Qtracker de points quantiques non ciblés (solution de 2 μM dans un tampon borate de 50 mm, pH 8,3).
- Ces nanocristaux présentent une fluorescence intense avec une émission décalée vers le rouge pour augmenter la pénétration tissulaire, et possèdent un revêtement de surface PEG spécialement développé pour minimiser les interactions non spécifiques et réduire la réponse immunitaire du tissu
- Comme le revêtement de surface PEG ne contient pas de groupes fonctionnels réactifs, les points sont conservés en circulation plus longtemps et peuvent être imagés jusqu’à 3 heures avec une injection unique ou plus longtemps avec des injections supplémentaires
- Qtracker L’étiquette 655 porte Ex/Em (405-615/655)nm
Analyse cellulaire, imagerie cellulaire, imagerie in vivo
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 2 μM |
| Contenu et stockage | Contient 200 μl Qtracker™ de points quantiques non ciblés (solution de 2 μM dans un tampon de borate de 50 mM, pH 8,3). Conserver à 26 – °C. Ne pas congeler. Stable depuis au moins 6 mois. |
| Type de coloration | Qdot Nanocristaux |
| Quantité | 200 μL |
| Gamme de produit | QTRACKER, Qdot |
| Type de réactif | Réactifs d’imagerie vasculaire |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Technique | Imagerie In Vivo |
| Type de produit | Étiquette vasculaire |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.