missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Paclitaxel (Taxol équivalent) - destiné uniquement à la recherche

Numéro de catalogue. P3456
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P3456 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. P3456 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur P3456

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour une utilisation en recherche seulement

Le paclitaxel (anciennement appelé taxol dans certaines littératures scientifiques) est le nom générique approuvé pour ce médicament Taxol anticancéreux (une marque déposée de Bristol-Myers Squibb Co). Le paclitaxel favorise l’assemblage de la tubuline, produisant des agrégats qui ne peuvent pas être dépolymérisés par dilution, ions calcium, froid ou plusieurs médicaments perturbateurs de microtubules. Les cellules cultivées traitées avec du paclitaxel sont bloquées dans les phases G2 et M du cycle cellulaire.

Analyse cellulaire, structure cellulaire, Cytoskeleton

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Contenu et stockage Conserver au congélateur de -5 °C à -30 °C.
Quantité 5 mg
Forme Lyophilisé (Séchage par congélation)
Inhibiteurs Inhibiteur du cytosquelette
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Inhibiteur ou cible spécifique Tubuline
Type de produit Paclitaxel

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.