missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NeuroTrace™ Kit de traçage neuronal BDA-10 000

Numéro de catalogue. N7167
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
N7167 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
DAB est mutagénique.
Numéro de catalogue. N7167 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur N7167
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $692.00
    $567.44 / chaque

    Économisez $124.56

    18.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

DAB est mutagénique.

Comprend

Le NeuroTrace kit de traçage neuronal BDA-10 000 contient des quantités pratiques de chacun des composants nécessaires au traçage neuroanatomique avec BDA, notamment : 10 000 MW dextrane à biotine fixable par lysine; peroxydase d’avidine et raifort; 3,3'-diaminobenzidine

Contient des traceurs neuronaux, de la biotine-dextrane amine (BDA), des réactifs de détection, de la peroxydase avidin-raifort (avidin-HRP) et de la diaminobenzédine (DAB) pour une visualisation ultérieure par microscopie optique ou électronique

Le traceur neuronal biotine dextrane amine (BDA) est transporté sur de longues distances et remplit les processus neuronaux fins de façon bidirectionnelle, incluant les boutons dans la direction antérograde et les structures dendritiques dans la direction rétrograde. 1 à 3 jours Après l’injection de la BDA dans la région désirée du cerveau, le tissu cérébral est fixé, sectionné et incubé avec de la peroxydase d’avidine et de raifort (avidin-HRP). Après une réaction de diaminobenzidine (DAB), le produit réactionnel DAB à densité d’électrons peut être observé soit par microscopie optique, soit par microscopie électronique.

Analyse cellulaire, traçage et suivi cellulaire, traçage neuronal

Order Info

Condition d’expédition : glace humide

Spécifications

Méthode de détection Colorimétrique
Type de produit Kit de traçage neuronal
Quantité 1 kit
Contenu et stockage À conserver au congélateur (de -5 à -30 °C) et à protéger de la lumière.
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
À utiliser avec (équipement) Microscope électronique, microscope optique
Localisation sous-cellulaire Cytosol cytoplasmique &
Gamme de produit NEUROTRACE

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.