missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MultiSpeck™ Kit de normes pour microscopie à fluorescence multispectrale (en suspension)

Numéro de catalogue. M7901
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M7901 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. M7901 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur M7901
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fournit une référence externe pour comparer les images collectées avec différents optiques, sur différents instruments et dans différents laboratoires, ainsi que pour surveiller les variations quotidiennes de la performance instrumentale

  • Comprend deux suspensions de microsphères de 4,0 μm de diamètre
  • La première suspension est composée de microsphères à fluorescence multispectrale qui présentent trois bandes d’excitation et d’émission relativement distinctes, toutes dans la même particule
  • La deuxième suspension est composée d’un mélange de microsphères à bande unique qui présentent les mêmes trois bandes d’excitation/émission : rouge, vert et bleu (RGB) comme microsphères mutispectrales, mais dans des particules séparées. Les deux suspensions du kit sont fournies à des densités prêtes à l’emploi et peuvent être montées sur lames ou intégrées dans un échantillon expérimental

Analyse cellulaire, cycle cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, immunofluorescence (FI)

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Catégorie Kit de normes de microscopie
Gamme de produit MultiSpeck
Type de calibrage Fluorescence Microscope Calibration
Couleur Vert, Rouge, Bleu
Format Talons de suspension
Diamètre (métrique) 4 μm
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur de 2 °C à 8 °C et protéger de la lumière.
Quantité 1 kit
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.