missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MANT-ADP (2'-(ou-3')-O-(N-méthylanthraniloyl) adénosine 5'-diphosphate, sel disodique)

Numéro de catalogue. M12416
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
400 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M12416 400 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. M12416 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur M12416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $580.00
    $475.60 / chaque

    Économisez $104.40

    18.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Produit des analogues nucléotidiques causant peu de perturbation des interactions nucléotide-protéine

L’analogue nucléotidique MANT ADP est modifié sur la moitié ribose. La maturité compacte du fluorophore MANT et sa position d’attache entraînent des analogues nucléotidiques qui induisent une perturbation minimale des interactions nucléotide-protéine. Comme la fluorescence MANT est sensible à l’environnement du fluorophore, les interactions nucléotide-protéine peuvent être directement détectables. Les nucléotides MANT sont des sondes précieuses de la structure et de l’activité enzymatique des protéines liant les nucléotides.

Découverte et développement de médicaments, tests d’activité enzymatique et protéique, activité phosphatase, biologie des phosphatases, protéines, expression, isolement et analyse, identification et validation des cibles et des pistes

Order Info

État d’expédition : Glace humide

Spécifications

Type de produit MANT-ADP
Contenu et stockage Conservez au congélateur entre 5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière.
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
Concentration 5 mM
Étiquette ou colorant MANT (N-méthylanthraniloyl)
Quantité 400 μL

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.