missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mag-Fura-2, sel tétrapotassique, imperméable aux cellules

Numéro de catalogue. m1290
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
M1290 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. M1290 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur M1290

Indicateur intracellulaire de magnésium qui est ratiométrique et excitable par la lumière UV

  • Forme de sel soluble dans l’eau
  • Utile pour la charge intracellulaire par microinjection, perfusion par pipette patch ou captation induite par Influx™ un réactif de charge cellulaire pinocytaire (Cat. Non. I14402)

Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, homéostasie ionique et signalisation, détection du magnésium

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Content And Storage Conservez au congélateur entre 5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière.
Detection Method Fluorescence
For Use With (Equipment) Microscope à fluorescence, Microphotomètre, Cytomètres en flux
Product Type Indicateur de magnésium
Dye Type Teinture fluorescente
Quantity 1 mg
Shipping Condition Température ambiante

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.