missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ LysoTracker™ Rouge profond
Description
LysoTracker Le rouge profond est un colorant fluorescent rouge, perméable à la cellule et non réparable, qui colore les compartiments acides à l’intérieur d’une cellule, comme les lysosomes. Deep Red a un maximum d’excitation et d’émission de 647/668 nm et peut être excité efficacement à l’aide d’un Cy5 filtre. LysoTracker Les sondes sont disponibles dans une variété de couleurs fluorescentes.
Une coloration et un suivi simples, très spécifiques, en une seule étape, des sondes d’organites
LysoTracker acides consistent en un fluorophore hydrophobe lié à une base faible qui n’est que partiellement protonée à pH neutre. Dans un état de charge neutre, LysoTracker les sondes peuvent diffuser librement à travers les membranes plasmatiques intactes des cellules vivantes. En raison des propriétés intrinsèquement acides du lysosome, lors de la diffusion dans le lysosome, la moitié faiblement basique est protonée. Dans cet état chargé, la sonde ne diffuse pas facilement à travers la membrane de l’organite, ce qui permet une accumulation localisée pour une coloration distincte des organites acides tels que les lysosomes. Efficaces aux concentrations nanomolaires, LysoTracker les sondes sont très sélectives pour les organites acides et offrent une coloration simple en une étape qui ne dépend pas de la détection par anticorps.
Les lysosomes sont acides en raison de la production et du stockage d’enzymes digestives (hydrolases). L’environnement acide des lysosomes favorise la dégradation des glucides, lipides, acides nucléiques et peptides. Des protéines extracellulaires, virus ou bactéries peuvent aussi être intériorisés et transportés vers le lysosome pour leur dégradation via la voie de la protéolyse lysosomale. De plus, les protéines mal repliées ou les organites endommagés deviennent des cibles de dégradation lysosomale par induction de l’autophagie. L’autophagie est importante pour la différenciation cellulaire, la survie en cas de privation de nutriments et le contrôle normal de la croissance. La nature acide inhérente aux lysosomes, ainsi que tout changement de pH lors de la biosynthèse ou de la pathogenèse, peuvent être exploités par diverses sondes qui répondent à un environnement acide. LysoTracker Les produits permettent de détecter la fluorescence pour la coloration des environnements acides par cellules vivantes et peuvent être utilisés pour marquer et tracer des organites acides tels que les lysosomes.
Une coloration et un suivi simples, très spécifiques, en une seule étape, des sondes d’organites
LysoTracker acides consistent en un fluorophore hydrophobe lié à une base faible qui n’est que partiellement protonée à pH neutre. Dans un état de charge neutre, LysoTracker les sondes peuvent diffuser librement à travers les membranes plasmatiques intactes des cellules vivantes. En raison des propriétés intrinsèquement acides du lysosome, lors de la diffusion dans le lysosome, la moitié faiblement basique est protonée. Dans cet état chargé, la sonde ne diffuse pas facilement à travers la membrane de l’organite, ce qui permet une accumulation localisée pour une coloration distincte des organites acides tels que les lysosomes. Efficaces aux concentrations nanomolaires, LysoTracker les sondes sont très sélectives pour les organites acides et offrent une coloration simple en une étape qui ne dépend pas de la détection par anticorps.
Les lysosomes sont acides en raison de la production et du stockage d’enzymes digestives (hydrolases). L’environnement acide des lysosomes favorise la dégradation des glucides, lipides, acides nucléiques et peptides. Des protéines extracellulaires, virus ou bactéries peuvent aussi être intériorisés et transportés vers le lysosome pour leur dégradation via la voie de la protéolyse lysosomale. De plus, les protéines mal repliées ou les organites endommagés deviennent des cibles de dégradation lysosomale par induction de l’autophagie. L’autophagie est importante pour la différenciation cellulaire, la survie en cas de privation de nutriments et le contrôle normal de la croissance. La nature acide inhérente aux lysosomes, ainsi que tout changement de pH lors de la biosynthèse ou de la pathogenèse, peuvent être exploités par diverses sondes qui répondent à un environnement acide. LysoTracker Les produits permettent de détecter la fluorescence pour la coloration des environnements acides par cellules vivantes et peuvent être utilisés pour marquer et tracer des organites acides tels que les lysosomes.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Far-Red |
| Concentration | 1 mM |
| Contenu et stockage | Conserver desséché à ≤ –20 °C • Protéger de la lumière • Éviter les cycles de gel-dégel et ne pas conserver dans un congélateur • sans gel Conserver en aliquotes à usage unique, si possible |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 647/668 |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, fluorescent Imager |
| Quantité | 5 x 50 μL |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Aperçu général | LysoTracker™ Rouge profond |
| Émission | Proximité IR |
| Forme | Liquide |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.