missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Latrunculine A

Numéro de catalogue. L12370
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
L12370 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. L12370 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur L12370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $864.00
    $708.48 / chaque

    Économisez $155.52

    18.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour les applications impliquant la structure cellulaire

La latrunculine A perturbe l’organisation des microfilaments dans les cellules cultivées en se liant à la G-actine monomérique dans un complexe 1:1 à des concentrations submicromolaires. Ses effets physiologiques incluent l’inhibition de la fécondation, le développement embryologique précoce et l’internalisation phagocytaire des complexes immunitaires.

Analyse cellulaire, structure cellulaire, Cytoskeleton

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Quantité 100 μg
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Localisation sous-cellulaire Actin, Cytoskeleton
Formule moléculaire C22H31NO5S
Forme physique Solide
Type de produit Inhibiteur

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.