missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BODIPY™ GDP FL (Guanosine 5'-Diphosphate, BODIPY™ FL 2'-(ou-3')-O-(N-(2-aminoéthyle) Uréthane), Bis (sel de triéthylammonium)

Numéro de catalogue. G22360
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
G22360 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. G22360 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur G22360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $477.00
    $391.14 / chaque

    Économisez $85.86

    18.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Caractéristiques spectrales similaires à la fluorescéine (FITC) ou au Alexa Fluor colorant 488

L'analogue isomère mixte du BODIPY GDP FL est constitué du BODIPY fluorophore FL attaché à la position 2' ou 3' de l'anneau ribose via un liaison aminoéthylcarbamoyl. BODIPY FL présente des caractéristiques spectrales similaires à celles de la fluorescéine (FITC) ou du Alexa Fluor colorant 488.

Découverte et développement de médicaments, tests d’activité enzymatique et protéique, activité phosphatase, biologie des phosphatases, protéines, expression, isolement et analyse, identification et validation des cibles et des pistes

Order Info

État d’expédition : Glace humide

Spécifications

Type de produit FL GDP
Contenu et stockage Conservez au congélateur entre 5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière.
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
Concentration 5 mM
Étiquette ou colorant BODIPY™ FL
Quantité 100 μL
Gamme de produit BODIPY

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.