missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ EGTA, Tétra (ester acétoxyméthyl) (EGTA, AM)

Numéro de catalogue. E1219
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E1219 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. E1219 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur E1219
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Cellulaire supposé être chargé passivement dans les cellules pour générer un EGTA intracellulaire

  • Iintrinsèquement liquide ou huile à température ambiante

Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, homéostasie ionique et signalisation

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Contenu et stockage Conserver au congélateur de -5 °C à -30 °C.
Type de produit EGTA AM
Type de coloration Chélateur (non fluorescent)
Quantité 10 mg
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.