missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Dextran, Texas Red™, 70 000 MW, lysine réparable

Numéro de catalogue. D1864
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D1864 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. D1864 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D1864
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Des méthodes rigoureuses pour éliminer autant de colorants non conjugués que possible, suivies d’un test de conjugués de dextrane par chromatographie en couches minces afin d’assurer l’absence de contaminants de faible poids moléculaire

Les dextrans marqués sont des polysaccharides hydrophiles le plus couramment utilisés dans les études microscopiques pour surveiller la division cellulaire, suivre le mouvement des cellules vivantes et rapporter les propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique. Le dextran marqué est couramment introduit dans les cellules par microinjection. Les dextrans sont des polysaccharides hydrophiles caractérisés par leur poids moléculaire modéré à élevé, leur bonne solubilité dans l’eau et leur faible toxicité. Ils présentent aussi généralement une faible immunogénité. Les dextrans sont biologiquement inertes en raison de leurs liaisons poly-(α-D-1,6-glucose) peu communes, qui les rendent résistants au clivage par la plupart des glycosidases cellulaires endogènes.

  • Couplage succinimidyle des colorants à la molécule de dextrane, ce qui, dans la plupart des cas, donne un dextrane neutre ou anionique
  • Adapté au traçage neuronal (antérograde et rétrograde) dans les cellules vivantes
  • Traçage de la lignée cellulaire dans les cellules vivantes
  • Examen des communications intercellulaires (par exemple, dans les jonctions écartées, pendant la cicatrisation de la plaie et le développement embryonnaire)
  • Étude de la perméabilité vasculaire et de l’intégrité de la barrière hémato-encéphalique
  • Surveillance de l’acidification (certains conjugués dextran-colorant sont sensibles au pH)
  • Étude des propriétés hydrodynamiques de la matrice cytoplasmique

  • La plupart des dextrans marqués avec des colorants zwitterionique rhodamine B, tétraméthylrhodamine et Texas Red sont essentiellement neutres
  • Certaines applications exigent que le traceur de dextran soit traité avec du formaldéhyde ou du glutaraldéhyde pour une analyse ultérieure : Pour ces applications, des conjugués de dextrane fixables par lysine des fluorophores ou de la biotine
  • Ces dextrans possèdent des résidus de lysine liés de façon covalente qui permettent aux traceurs de dextrane d’être conjugués aux biomolécules environnantes par fixation médiée par aldéhyde pour une détection ultérieure par des techniques immunohistochimiques et ultrastructurales

Analyse cellulaire, traçage et suivi cellulaires, traçage cellulaire général, traçage neuronal

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Type de produit Dextrane
Quantité 25 mg
Contenu et stockage À conserver au congélateur (de -5 à -30 °C) et à protéger de la lumière.
Étiquette ou colorant Teintures classiques
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Excitation/Émission 595/615 nm
Gamme de produit Texas Red

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.