missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CellEvent™ Réactif vert ReadyProbes™ Caspase-3/7

Numéro de catalogue. R37111
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Équipement de 1,75 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
R37111 Équipement de 1,75 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. R37111 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur R37111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $482.00
    $395.24 / chaque

    Économisez $86.76

    18.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

1 bouteille compte-gouttes de 1,75 mL

Indicateur fluorogène, sans lavage, pour applications à cellules vivantes et fixes

L’activation de la caspase-3 est un indicateur précoce d’apoptose.

  • Permet une détection rapide et sensible des cellules destinées à la mort cellulaire
  • Formulé comme solution stable à température ambiante et offert dans une bouteille compte-gouttes pratique : pointe et goutte2 gouttes/mL pour colorer les cellules
  • Substrat de caspase-3/7 optimisé pour l’analyse de l’apoptose
  • Un protocole simple et rapide sans lavage aide à préserver les cellules apoptotiques délicates
  • Compatible à la fois avec les méthodes d’imagerie à fluorescence à cellules vivantes et de fixation à base de formaldéhyde
  • Formulation liquide prête à l’emploi : pas besoin de diluer, de peser ou de pipeter
  • Peptide de quatre acides aminés (DEVD) conjugué à un colorant liant les acides nucléiques qui n’est pas fluorescent lorsqu’il n’est pas lié à l’ADN : Le réactif Caspase-3/7 Green est intrinsèquement non fluorescent, car le peptide DEVD inhibe la liaison du colorant à l’ADN
  • Lors de l’activation de la caspase-3/7 dans les cellules apoptotiques, le peptide DEVD est clivé et le colorant libre peut se lier à l’ADN, générant une fluorescence vert vif
  • Les cellules apoptotiques avec la caspase-3/7 activée auront des noyaux vert vif, tandis que les cellules sans caspase activée 3/7 présenteront une fluorescence minimale
  • Le signal fluorescent résiste à la fixation et à la perméabilisation, permettant des tests de fin et des méthodes basées sur l’immunocytochimie
  • L’optimisation peut être nécessaire pour certains types de cellules, conditions et applications : Dans de tels cas, il suffit d’ajouter plus ou moins de gouttes jusqu’à obtenir une intensité de coloration optimale
  • Si désiré, combinez avec une coloration nucléaire rouge ou rouge lointain pour le nombre total de cellules
  • Excité avec un maximum à 502 nm et un maximum d’émission à 530 nm
  • Il est détecté par des filtres standard GFP et FITC

Apoptose, facteurs liés à l’apoptose, activation de la caspase, analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, criblage à haute teneur (HCS)

Spécifications

Quantité Équipement de 1,75 mL
Format Bouteille à compte-gouttes
Type de produit Réactif de caspase 3/7
Contenu et stockage 1 × bouteille compte-gouttes de 1,75 mL à

conserver à ≤ 25 °C.
Cellules compatibles Cellules de mammifères
Excitation/Émission 502/530
Couleur Vert
Gamme de produit CellEvent, ReadyProbes
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Imagerie cellulaire
À utiliser avec (équipement) Microscope confocal, Floid™ système d’imagerie cellulaire, microscope à fluorescence, cytomètre en flux, Floid™ système d’imagerie cellulaire
Type d’étiquette Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.