missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CandyCane™ Normes de poids moléculaire des glycoprotéines

Numéro de catalogue. C21852
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
400 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C21852 400 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. C21852 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C21852

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CandyCane Les standards de poids moléculaire des glycoprotéines se séparent en bandes alternées de protéines glycosylées et non glycosylées lors de l’électrophorèse en gel de polyacrylamide

  • Système : SDS-PAGE
  • Plage de taille : 14 à 180 kDa
  • Type de tache : Sans tache
  • Prêt à charger : Non
  • Compatibilité du gel : NuPAGE™ Gels Tris-Acétate, NuPAGE™ Gels Bis-Tris, Gels Tris-Glycine Novex™, Gels SDS-PAGE, Geles Tricine Novex™

Électrophorèse en gel 1D, électrophorèse en gel protéique, coloration et imagerie en gel protéique, protéines, expression, isolement et analyse

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30 °C).
Prêt à charger Non
Plage de tailles 14 à 180 kDa
Compatibilité avec le gel Novex™ Gels tricine, Novex™ gels tris-glycine, NuPAGE™ gels bis-tris, NuPAGE™ gels tris-acétate, gels SDS-PAGE
Quantité 400 μL
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Gamme de produit CandyCane
Type de produit Norme de poids moléculaire des glycoprotéines
Type de coloration Non taché
Type de système SDS-PAGE

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.