missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FLC 5-Lactosylcéramide complexée en BSA
Description
The green-fluorescent BODIPY™ FL C5 lactosylceramide complexed to BSA can be used in sphingolipid transport and metabolism mechanisms. Complexing fluorescent lipids with bovine serum albuin (BSA) facilitates cell labeling by eliminating the need for organic solvents to dissolve the lipophilic probe—the BSA-complexed probe can be directly dissolved in water.
Consult user Manual for solubility instructions.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sphingolipids |
| Quantité | 1 mg |
| Forme physique | Solide |
| Gamme de produit | BODIPY |
| Excitation/Émission | 505/511 nm |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.