missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BODIPY™ FL C12 (4,4-Difluoro-5,7-Diméthyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacene-3-Dodécanoïque)

Numéro de catalogue. D3822
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D3822 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. D3822 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D3822

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L’acide gras fluorescent vert, BODIPY™ FL C12 , peut être utilisé comme précurseur synthétique d’une grande variété de phospholipides fluorescents.

The green fluorescent fatty acid, BODIPY™ FL C12 can be used as a synthetic precursor to a wide variety of fluorescent phospholipids. Unlike fluorophores like pyrene, DPH and NBD, BODIPY™ dyes are relatively environment insensitive and is fluorescent in both aqueous and lipid environments.

Dissolve in high-quality anhydrous DMSO for stock concentrations of 1 to 10 mM.

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Nom ou substance chimique Fatty Acids
Quantité 1 mg
Poids moléculaire (g/mol) 418.33
Forme physique Solide
Gamme de produit BODIPY

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.