missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BODIPY™ FL ATP-γ-S, thioester (adénosine 5'-O-(3-thiotriphosphate), BODIPY™ FL thioester, sel de sodium)

Numéro de catalogue. A22184
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A22184 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A22184 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A22184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $908.00
    $744.56 / chaque

    Économisez $163.44

    18.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

BODIPY Fluorophore FL lié via le γ-thiol de l’ATP-γ

BODIPY FL ATP-Sγ se lie aux protéines liant l’ATP. Pour créer ce nucléotide fluorescent, le BODIPY fluorophore FL a été relié via le γ-thiol de l’ATP-S.γ En plus de son utilisation potentielle pour les études de liaison, le BODIPY thioéther FL ATP-Sγ est un nouveau substrat important pour Fhit, un membre de la superfamille de protéines liant les nucléotides à la triade d’histidine.

Tests d’activité enzymatique et protéique, protéines, expression, isolement et analyse

Order Info

État d’expédition : Glace humide

Spécifications

Type de produit FL ATP-gamma-S Thioester
Contenu et stockage Conservez au congélateur entre 5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière.
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
Concentration 5 mM
Étiquette ou colorant BODIPY™ FL
Quantité 50 μL
Gamme de produit BODIPY

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.