missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ BAPTA, AM, cellule permanente chélateur

Numéro de catalogue. B6769
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
20 x 1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B6769 20 x 1 mg
B1205 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B6769 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B6769

Un chélateur permanent cellulaire, qui est très sélectif pour Ca2+ plutôt que Mg2+

  • Peut être utilisé pour contrôler le niveau de Ca2+ intracellulaire
  • BAPTA est plus sélectif pour le Ca2+ que l’EDTA et l’EGTA, et sa liaison métallique est aussi moins sensible au pH

Détection du calcium, analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, homéostasie ionique et signalisation

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Contenu et stockage Conserver au congélateur de -5 °C à -30 °C.
À utiliser avec (application) Viabilité cellulaire et prolifération
Type de produit Chélateur cellulaire permanent
Type de coloration Chélateur (non fluorescent)
Quantité 20 x 1 mg
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.