missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Amplex™ Trousse d’analyse de la monoamine oxydase rouge

Numéro de catalogue. a12214
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A12214 500 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A12214 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A12214

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Idéal pour les tests d’activité enzymatique et protéique

Fournit une méthode fluorométrique sensible et simple pour détecter l’activité de la monoamine oxydase dans des préparations enzymatiques purifiées à des niveaux aussi faibles que 12 μU/mL et dans des échantillons de tissu contenant aussi peu que 20 μg de protéines dans un volume de test de 100 μL.

Tests d’activité enzymatique et protéique, activité des oxydases et des peroxydases, protéines, expression, isolement et analyse

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Contenu et stockage Conservez au congélateur entre 5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Dosage à la monoamine oxydase
À utiliser avec (équipement) Fluorimètre, Lecteur de microplaques
Type de produit Amplex Trousse de test rouge
Type de coloration Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Format Cuvettes, plaque à 96 puits
Gamme de produit Amplex
Quantité 500 tests
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.