Learn More
Invitrogen™ 5(6)-CFDA (5-(et-6)-Carboxyfluorescéine Diacétate), isomères mixtes
Description
- Mesure à la fois l’activité enzymatique, nécessaire pour activer sa fluorescence, et l’intégrité membranaire cellulaire, nécessaire à la rétention intracellulaire de leur produit fluorescent
- Lors de l’hydrolyse par des esterases intracellulaires, cet ester AM donne aussi de la carboxyfluorescéine
- Comparée à la fluorescéine, la carboxyfluorescéine contient des charges négatives supplémentaires et est donc mieux conservée dans les cellules
Adhérence cellulaire, analyse cellulaire, comptage et viabilité cellulaire, comptage cellulaire, viabilité et cryopréservation, culture cellulaire, prolifération cellulaire, traçage et suivi cellulaires, viabilité cellulaire et cytotoxicité, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, analyses toxicologiques cellulaires, chimiotaxie et migration cellulaire, découverte et développement de médicaments, traçage cellulaire général, criblage à haute teneur (HCS), immunofluorescence (FI), coloration et détection par immunofluorescence, homéostasie ionique et Signalisation, tests ADME/Tox basés sur la cible, détection du pH
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur de -5 °C à -30 °C. |
| Type de produit | 5(6)-CFDA |
| Type de coloration | Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) |
| Quantité | 100 mg |
| Type de réactif | Composés liés à la CFDA & |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.