missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MitoProbe™ Kit d’analyse DiIC1(5) - Pour cytométrie en flux - 100 tests

Numéro de catalogue. 501121532
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Équipement 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
501121532 Équipement 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 501121532 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur M34151
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

MitoProbe™ Kit de test DiIC1(5) - pour cytométrie en flux - 100 tests

Le MitoProbe™ kit d’analyse DiIC1(5) fournit des solutions du colorant cyanine sensible au potentiel membranaire DiIC1(5), ainsi qu’un perturbateur de potentiel membranaire mitochondrial, CCCP, pour l’étude du potentiel de membrane mitochondriale. DiIC1(5) pénètre le cytosol des cellules eucaryotes et s’accumule principalement dans les mitochondries présentant des potentiels membranaires actifs, produisant une fluorescence brillante d’un rouge lointain. L’intensité de coloration de DiIC1(5) diminue avec une diminution du potentiel de membrane mitochondriale.

Consultez un guide de sélection pour tous les tests d’apoptose pour la cytométrie en flux.

Spécifications

Contenu et stockage Contient 1 flacon de DiIC1(5) (625 μL, 10 μM en DMSO), et 1 flacon de CCCP : (125 μL, 50 mM DMSO). À conserver à 26 – °C, protégé de la lumière. Ne pas congeler.
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (équipement) Cytomètres en flux
Type de produit Kit de cytométrie en flux
Type de coloration DiIC1(5)
Format Tube(s)
Gamme de produit MitoProbe
Quantité Équipement 100
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Longueur d’onde d’émission 633/635

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.