missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Minoxidil 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M13895G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M13895G 5 g
M13891G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M13895G Fournisseur TCI America Code fournisseur M13895G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 38304-91-5 | Formula: C9H15N5O | Weight: 209.253 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 38304-91-5
Formule moléculaire C9H15N5O
Poids moléculaire (g/mol) 209.253
Numéro MDL MFCD00063409
Clé InChI ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme minoxidil, rogaine, loniten, regaine, minoximen, theroxidil, tricoxidil, alopexil, alostil, lonolox
PubChem CID 4201
Nom de l’IUPAC 3-hydroxy-2-imino-6-pipéridine-1-ylpyrimidine-4-amine
SOURIRES C1CCN(CC1)C2=NC(=N)N(C(=C2)N)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Minoxidil
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 209.25
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber UV8200000
TSCA Non