missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huile minérale MilliporeSigma™

Numéro de catalogue. MPX00453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Emballage:
Bouteille en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
MPX00453 1 L Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MPX00453 Fournisseur Technidata Code fournisseur PX00453

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 8042-47-5
Formule moléculaire C16H10N2Na2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 452.363
Clé InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonyme acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
Nom de l’IUPAC Disodium;(8 Z)-7-oxo-8-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-1,3-disulfonate
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Mineral Oil
Emballage Bouteille en verre
Quantité 1 L
Forme physique Liquide