missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Microtiter Tubes et racks
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 21403212
Modifier l'affichage
Click to view available options
Product Type:
Microtiter Tube
Sterility:
Non stérile
Stérile
Format:
En vrac
Rack robotisé
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Product Type Sterility Format
21403212 Microtiter Tube Non stérile En vrac
21403208 Microtiter Tube Stérile Rack robotisé
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 21403212 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3492

Scellez hermétiquement les tubes micro-titres pour le stockage avec ces bandes de bouchons en polyéthylène — à utiliser avec des racks de tubes MCT de 1,2 mL.

Scellez hermétiquement les tubes micro-titer pour le rangement avec des bandes — de bouchon de tubes en polyéthylène Thermo Scientific™ Microtiter pour les supports de tubes MCT de 1,2 mL. Les tubes microtiter de 1,2 mL offrent une capacité volumique supplémentaire pour la dilution des échantillons. Celles-ci sont disponibles en format pré-racké de 8 x 12.

Microtiter Tubes et capuchons

  • Une bande de bouchon en polyéthylène scellerait hermétiquement les tubes de micro-titrage pour le stockage
  • Les bandes à huit prises peuvent être facilement découpées pour des échantillons individuels
  • Les tubes microtitrés de 1,2 mL ont une capacité volumique supplémentaire pour la dilution des échantillons et sont idéaux pour les tests HTLV-III, les RIA, EIA la PCR, le contrôle de qualité pharmaceutique et le stockage des échantillons dans les banques sanguines
  • Des zones d’écriture givrées sur chaque tube et un rack alphanumérique simplifient l’organisation et l’identification des échantillons spécifiques
  • Microtiter Le système de tubes est disponible en emballage en vrac ou avec une SBS empreinte standard
  • Un rack compatible robotisé peut facilement s’intégrer dans des stations de travail automatisées pour la manipulation des liquides

Qualité supérieure

  • Des tests rigoureux pour assurer l’intégrité et la sécurité de l’échantillon

Options d’emballage

  • Microtiter Les tubes et capuchons sont disponibles stériles et non stériles

Spécifications

Certifications/Compliance Certifié libre de RNase, DNase, ADN et pyrogènes
Color Naturel
Volume (Metric) 1.2 mL
Quantity 1000 tubes/unité, 10 unités/C.
Closure Material Polyéthylène (Bouchon)
Product Line Thermo Scientific
Sterility Non stérile
Format En vrac
Product Type Microtiter Tube