missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Microplaques pour les tests à base de fluorescence

Numéro de catalogue. M33091
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de puits:
384
96
Quantité:
10 plaques
10 plaques
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de puits Quantité
M33091 384 10 plaques
M33089 96 10 plaques
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M33091 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur M33091
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les microplaques pour les tests à fluorescence sont des microplaques à paroi noire et fond transparent à 96 et 384 puits, optimisées pour des applications à fluorescence sur des lecteurs de microplaques à fluorescence standard.

Les microplaques pour les tests à base de fluorescence sont des microplaques à paroi noire et fond transparent qui minimisent la diaphonie entre puits et l’autofluorescence. Ces microplaques à 96 et 384 puits sont compatibles avec les lecteurs de microplaques à fluorescence standard et optimisées pour des applications basées sur la fluorescence, y compris la quantification des acides nucléiques (par exemple, les tests Quant-iT, incluant PicoGreen, RiboGreen, et OliGreen).

Les caractéristiques des microplaques pour les tests à base de fluorescence incluent :

  • La conception—à paroi noire minimise la diaphonie entre puits et l’autofluorescence
  • Les puits—à fond clair permettent une détection optimale de la fluorescence
  • Compatibilité—adaptée aux lecteurs de microplaques à fluorescence standard
  • Optimisé pour les essais—de microplaques de fluorescence idéaux pour la quantification des acides nucléiques (par exemple, tests Quant-iT)
  • Formats—polyvalents disponibles en configurations à 96 et 384 puits

Spécifications

Code-barres Sans code-barres
Format Standard
Contenu et stockage Entreposez le produit à température ambiante.
Array 16 x 24
Autoclavable Non autoclavable
Emballage 10 plaques
Gamme de produit Invitrogen
Couleur Fond transparent, Noir
Jetable Usage unique
Type de produit Microplaques
Matériau Polystyrène
Nb de puits 384
Volume (métrique) de travail 40 μL
Stérilité Non stériles
Type de puits Fond plat (puits F)
À utiliser avec (application) Quantification des acides nucléiques
Quantité 10 plaques
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.