missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Capsules MicroLiter LC-Clean™ 9 mm ILT vissage autosampler avec septa en PTFE/silicone
Description
- ILT LC-CleanTM screw thread caps designed for 9 mm autosampler vials
- PTFE/Silicone septa provide a reliable, chemically resistant seal
- Pre-cut septa design for consistent needle penetration
- Available in multiple cap colors for easy sample identification
- Supplied in packs of 100
- Suitable for LC and HPLC autosampler applications
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Bleu |
| Diamètre (métrique) externe | 9 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Pré-fendu | Oui |
| Stérilité | Non-sterile |
| Septum | PTFE, Silicone |
| Nb par paquet | 100 |
| Gamme de produit | MicroLiter |
| Quantité | 100/Pk. |
| Taille de bouchon | 9 mm |
| Afficher plus de résultats |