missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Scellés MicroLiter 20 mm à tablier étendu à sertissage magnétique pour l’espace de tête
Description
Joint à sertir magnétique
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Or |
| Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
| Matériau | Acier |
| Pré-fendu | No |
| Stérilité | Non-sterile |
| Septum | Aucun |
| Quantité | 100/Pk. |
| Taille de bouchon | 20 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Septa Headspace de 20 mm - MicroLitre |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Afficher plus de résultats |