missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Microparticules à base de dioxyde de silicium, taille : 5 m, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111004263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111004263 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111004263 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur 440545MLF

Spécifications

Concentration 5% (solides)
Contenu et stockage 2 °C à 8 °C
Quantité 5 mL
Synonyme Des billes à base de dioxyde de silicium, microsize; Billes de dioxyde de silicium