missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitrate de miconazole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M17695G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M17695G 5 g
M176925G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M17695G Fournisseur TCI America Code fournisseur M17695G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 22832-87-7
Formule moléculaire C18H15Cl4N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 479.14
Numéro MDL MFCD00058161
Clé InChI MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme miconazole nitrate, albistat, andergin, aflorix, conofite, florid, micatin, gyno-monistat, epi-monistat, gyno-daktar
PubChem CID 68553
Nom de l’IUPAC 1-[2-(2,4-dichlorophényl)-2-[(2,4-dichlorophényl)méthoxy]éthyle]-1H-imidazole; Acide nitrique
SOURIRES O[N+]([O-])=O.ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Miconazole Nitrate
Point de fusion 184 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 479.14
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber NI4771000
TSCA Non