missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydroxyde de sodium, granules, NF, 95-100,5%, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18606585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
Fût en fibre
Seau en polyéthylène
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18606585 50 kg Fût en fibre
18606582 2.5 kg Bouteille en polyéthylène
18606581 6 x 500 g Bouteille en polyéthylène
18606583 4 x 2.5 kg Bouteille en polyéthylène
18606584 12 kg Seau en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 18606585 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur SO17050KGBL
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

SO170, 1310-73-2, NaOH

Spectrum™ L’hydroxyde de sodium chimique, les granulés et le NF sont utilisés comme agent d’ajustement du pH. Tous les produits Spectrum Chemical NF sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP) selon la partie 211 du 21CFR dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.

Identifiants chimiques

CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 40.00
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Nom de l’IUPAC Hydroxyde de sodium
SOURIRES [OH-].[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Sodium Hydroxide
CAS % maximal 1
Quantité 50 kg
Pourcentage de pureté 95 à 100,5%
Niveau NF
Emballage Fût en fibre