missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mettler Toledo™ SmartCal™ Substances de référence du bilan d’humidité
Description
Comprend
Achetez 12 tests, 24 tests, ou StarterPac qui comprend 12 sachets ainsi que des protocoles de mesure, des modèles de rapports, un thermo/hygromètre, une documentation de validation.
- Substance de test très sensible et granulaire
- Détecte de façon fiable les effets néfastes des conditions ambiantes et des dispositifs de chauffage ou de pesée imprécis
- Facile à utiliser : versez la substance de référence dans la casserole de pesée, effectuez la mesure habituelle, les résultats de la révision en 10 minutes
- Vérifiez la performance au laboratoire de contrôle qualité ou directement sur le plancher d’usine
- La consommation varie entre 70° et 230 °C
- Limites de contrôle établies pour les essais à 70°, 100°, 130° et 160 °C
SmartCal™
- Disponible en sachets, 12 ou 24 par paquet
- Fourni avec un certificat de production délivré par Mettler Toledo
- Excellent pour les industries très réglementées
- Spécifications supérieures comparées à la norme SmartCal™
- Contrôle plus strict des instruments
- Disponible en sachets, 12 ou 24 par paquet
- Certifié : Fourni par tirage au sort avec certificat d’analyse délivré par l’Institut fédéral allemand indépendant de recherche et d’essais sur les matériaux à Berlin (BAM, www.bam.de)
- Recommandé pour un usage initial SmartCal
- Comprend 12 sachets de test avec tous les accessoires pour les tests
Order Info
Applicable pour tester Mettler Toledo des analyseurs d’humidité halogènes. Une recommandation personnalisée et basée sur la fréquence des tests est disponible à www.mt.com/smartcal-frequency-recommendation.
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | Analyseurs d’humidité halogènes |
| Comprend | 12 tests |
| Quantité | 12/Pk. |
| Catégorie | cSmartCal |