missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methylene Blue Solution II, 0.05 mL (1 drop) = 0.1 mg/L Sulfide, Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methylene Blue Solution II |
| CAS | 7220-79-3, 7732-18-5 |
| CAS % minimum | 98.0, 0.01 |
| CAS % maximal | 100.0, 0.01 |
| Emballage | Natural Poly Bottle |
| Couleur | Blue |
| Quantité | 120 mL |