missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Coloration de lait au bleu de méthylène, Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methylene Blue Milk Smear Stain |
| Nom Remarque | Formulation modifiée de Newman-Lampert |
| CAS | 79-34-5, 64-17-5, 64-19-7, 7732-18-5, 65-56-1, 7220-79-3 |
| CAS % minimum | 59.0, 33.18, 3.53, 2.18, 0.5 |
| CAS % maximal | 61.0, 34.53, 3.67, 2.27, 0.52 |
| Emballage | Bouteille en verre ambrée |
| Couleur | Bleu foncé |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |
| Niveau | Laboratoire |