Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de méthylène, 1% w/v aq. soln.
Description
Le bleu de méthylène, 1% w/v de solution aqueuse, est utilisé comme colorant dans différentes procédures de coloration, à savoir : La tache de Wright et la tache de Jenner. Il sert aussi d’indicateur et de médicament. De plus, il est utilisé pour examiner l’ARN et l’ADN au microscope ou dans un gel. Il est largement utilisé comme indicateur redox en chimie analytique. Il est également utilisé dans l’analyse des sulfures.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methylene Blue |
| CAS | 122965-43-9, 7732-18-5 |
| Fourchette de pourcentages d’essai | solution aqueuse à 1 % m/v |
| Pression de vapeur | 23 hPa (17 mm Hg) à 20 °C |
| Formule moléculaire | C16H18ClN3S |
| Numéro MDL | MFCD00012111 |
| Renseignements sur la solubilité | Miscible avec de l’éthanol, du chloroforme, de l’acide acétique glaciaire et du glycérol. Légèrement miscible avec la pyridine. Immiscible avec l’éther éthylique, le xylène, l’acide oléique, l’éthanol et l’acétone. |
| Quantité | 500 mL |
| Forme physique | Liquide |
| Poids de formule | 319.86 |
| Afficher plus de résultats |
RUO – Usage réservé à la recherche