Learn More
Hydrate de méthylcobalamine, 97%
Description
L’hydrate de méthylcobalamine est une coenzyme nécessaire à la biosynthèse de la méthionine. Vitamine (hématopoïétique). Elle agit comme un récepteur à l’histamine, recherche sur Alzheimer. La méthylcobalamine est également utilisée dans le traitement de la neuropathie périphérique, de la neuropathie diabétique et comme traitement préliminaire de la sclérose latérale amyotrophique. Elle peut être utilisée pour prévenir ou traiter des pathologies résultant d’un manque de vitamine B12, comme l’anémie pernicieuse.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’hydrate de méthylcobalamine est une coenzyme nécessaire à la biosynthèse de la méthionine. Vitamine (hématopoïétique). Elle agit comme un récepteur à l’histamine, recherche sur Alzheimer. La méthylcobalamine est également utilisée dans le traitement de la neuropathie périphérique, de la neuropathie diabétique et comme traitement préliminaire de la sclérose latérale amyotrophique. Elle peut être utilisée pour prévenir ou traiter des pathologies résultant d’un manque de vitamine B12, comme l’anémie pernicieuse.
Solubilité
Partiellement soluble dans de l’eau froide, de l’eau chaude.
Notes
Conserver à -20 °C. Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Methylcobalamin hydrate |
| Quantité | 100 mg |
| Renseignements sur la solubilité | Partiellement soluble dans de l’eau froide, de l’eau chaude. |
| Poids de formule | 1344.41 (anhydre) |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H350 |
| Precautionary Statement | P201-P202-P281-P308+P313-P501c |
| EINECSNumber | 236-535-3 |
| RTECSNumber | GG3745000 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver à -20 °C |
RUO – Usage réservé à la recherche