missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthyl trans-4-Aminocyclohexanacarboxylate Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M19865G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M19865G 5 g
M19861G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M19865G Fournisseur TCI America Code fournisseur M19865G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 61367-07-5 | C8H16ClNO2 | 193.671 g/mol

  • Physical Form: Crystalline Powder
  • Purity: ≥98.0% (N,T)
  • Molecular Formula: C8H16ClNO2
  • Molecular Weight: 193.67 g/mol
  • Storage Temperature: Room Temperature (Recommended in a cool and dark place, <15°C)
  • Application: Laboratory reagent
  • NMR: Confirmed to structure

Identifiants chimiques

CAS 61367-07-5
Formule moléculaire C8H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 193.671
Numéro MDL MFCD08274538
Clé InChI NHAYDXCUCXRAMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl cis-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, cis-methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl 4-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, trans-4-amino-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride, cyclohexanecarboxylic acid, 4-amino-, methyl ester, hydrochloride, trans-4-amino-cyclohexylcarboxylic acid methyl ester hydrochloride, trans-methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, 4-amino-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 18521575
Nom de l’IUPAC méthyle 4-aminocyclohexane-1-carboxylate; Chlorhydrate
SOURIRES COC(=O)C1CCC(CC1)N.Cl

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl trans-4-Aminocyclohexanecarboxylate Hydrochloride
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 193.67
Pourcentage de pureté ≥98,0% (N,T)
Niveau Laboratory
Forme physique Poudre cristalline