missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthyl thiosalicylate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M18815G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M18815G 5 g
M188125G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M18815G Fournisseur TCI America Code fournisseur M18815G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 4892-02-8
Formule moléculaire C8H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.21
Numéro MDL MFCD00060678
Clé InChI BAQGCWNPCFABAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl thiosalicylate, methyl 2-mercaptobenzoate, methyl o-mercaptobenzoate, usaf ma-15, benzoic acid, 2-mercapto-, methyl ester, methyl-o-mercaptobenzoate, methyl-2-mercaptobenzoate, benzoic acid, o-mercapto-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl thiophenol, 2-mercaptobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 21009
Nom de l’IUPAC Méthyle 2-sulfanylbenzoate
SOURIRES COC(=O)C1=CC=CC=C1S

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl Thiosalicylate
Couleur Jaune
Point d’ébullition 123 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 168.21
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
RTECSNumber DH3500000
TSCA Non