missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thiocyanate de méthyle, 99%

Numéro de catalogue. AAH27879AE
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH27879AE 100 mL
AAH27879AA 5 mL
AAH27879AC 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAH27879AE Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H27879AE
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 556-64-9 | C2H3NS | 73,113 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 556-64-9
Formule moléculaire C2H3NS
Poids moléculaire (g/mol) 73.113
Numéro MDL MFCD00001830
Clé InChI VYHVQEYOFIYNJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl sulfocyanate, methylrhodanid, thiocyanic acid, methyl ester, methyl rhodanate, methylthiokyanat, methane, thiocyanato, thiocyanatomethane, methylthiocyanate, thiocyanic acid methyl ester, ch3scn
PubChem CID 11168
ChEBI CHEBI:61112
Nom de l’IUPAC Thiocyanate de méthyle
SOURIRES CSC#N

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl thiocyanate
Point de fusion -5 °C
Densité 1.068
Point d’ébullition 131 °C
Point d’éclair 38 °C (100 °F)
Odeur Âcre
Indice de réfraction 1.468
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2929
Sensibilité Sensible à l’humidité
Poids de formule 73.11
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H226-H301+H311+H331-H315-H319
Hazard Statement GHS H Statement
H300-H330-H226-H315-H319-H335
Fatal if swallowed.
Fatal if inhaled.
Flammable liquid and vapor.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
DOTInformation Hazard Class: 3; Packaging Group: II
EINECSNumber 209-134-6
RTECSNumber XL1575000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche