missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Méthylpropiolate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. M20805G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
M20805G 5 g
M208025G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M20805G Fournisseur TCI America Code fournisseur M20805G

Identifiants chimiques

CAS 4891-38-7
Formule moléculaire C10H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.172
Numéro MDL MFCD00041685
Clé InChI JFGWPXKGINUNDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl phenylpropiolate, methyl 3-phenylpropiolate, phenylpropynoic acid methyl ester, 2-propynoic acid, 3-phenyl-, methyl ester, methyl phenylpropargylate, phenylpropiolic acid methyl ester, propiolic acid, 3-phenyl-, methyl ester, methylphenylpropalate, propiolic acid, phenyl-, methyl ester, methyl phenylpropynoate
PubChem CID 138378
Nom de l’IUPAC Méthyle 3-phénylprop-2-ynoate
SOURIRES COC(=O)C#CC1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl Phenylpropiolate
Couleur Blanc-jaune
Point d’ébullition 103 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 160.17
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins