missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isonicotinate de méthyle, 98%

Numéro de catalogue. AAB2326336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAB2326336 500 g
AAB2326314 25 g
AAB2326322 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAB2326336 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B2326336
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 2459-09-8 | C7H7NO2 | 137,14 g/mol

L’isonicotinate de méthyle induit un comportement accru de marche et de décollage chez les thrips fleuris de l’Ouest, Frankliniella occidentalis.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
L’isonicotinate de méthyle induit une augmentation du comportement de marche et de décollage chez les thrips fleuris de l’Ouest, Frankliniella occidentalis.

Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.

Notes
Conservez dans un endroit frais et sec, dans un contenant bien fermé. Conserver loin des agents oxydants.

Identifiants chimiques

CAS 9-8-2459
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00006427
Clé InChI OLXYLDUSSBULGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl isonicotinate, isonicotinic acid methyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, methyl ester, 4-picolinic acid methyl ester, 4-methoxycarbonylpyridine, methylisonicotinate, methyl 4-pyridinecarboxylate, 4-carbomethoxypyridine, isonicotinic acid, methyl ester, i-nicotinic acid, methyl ester
PubChem CID 227085
Nom de l’IUPAC Méthylpyridine-4-carboxylate
SOURIRES COC(=O)C1=CC=NC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl isonicotinate
Point de fusion 8 °C à 8,5 °C
Densité 1.016
Point d’ébullition 207 °C à 209 °C
Point d’éclair 82 °C (180 °F)
Odeur Caractéristiques
Indice de réfraction 1.5135
Quantité 500 g
Renseignements sur la solubilité Légèrement soluble dans l’eau.
Poids de formule 137.14
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H227-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H319-H227
Causes serious eye irritation.
Combustible liquid.
Precautionary Statement P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
EINECSNumber 219-456-8
TSCA Oui
Recommended Storage Garder froid; Conserver sous azote

RUO – Usage réservé à la recherche