missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vert de méthyl, 25g, MP Biomedicals

Numéro de catalogue. ICN806408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN806408 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN806408 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 04806408

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

7114-03-6 Coloration ADN utile comme colorant de suivi dans des tampons acides. Il peut aussi suivre l’ADN natif dans certains systèmes neutres

Identifiants chimiques

CAS 7114-03-6
Formule moléculaire C27H35Cl4N3Zn
Poids moléculaire (g/mol) 608.78
Clé InChI ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
PubChem CID 131675247
Nom de l’IUPAC le zinc; [4-[[4-(diméthylamino)phényl]-(4-diméthylazaniumylidenenecyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]phényl]-éthyl-diméthylazanium; bromure; Trichlorure
SOURIRES CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn+2].[Br-]

Spécifications

Nom ou substance chimique Methyl Green
Couleur Green
Quantité 25 g
Pourcentage de pureté 88%
Niveau Certified Biological Stain